Learn More
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender
Robustes und verlässliches Dispensieren; Der Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzdispenser verfügt über ein Rückführventil, über das die Flüssigkeit in die Flasche geleitet wird, um eine blasenfreie Dosierung ohne Reagenzienverlust zu ermöglichen.
471.00 € - 708.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Autoklavierbar | Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min. |
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655-Normen |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15518901
|
Fisherbrand™
BEAT2.5 |
BEAT-2.5 | 0,25 bis 2,5 ml | 0.6 % (+/-0.015) | 0.05 ml |
471.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15538901
|
Fisherbrand™
BEAT5.0 |
BEAT-5 | 0,5 bis 5 ml | 0.6 % (+/-0.030) | 0.1 ml |
498.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15528901
|
Fisherbrand™
BEAT30 |
BEAT-30 | 2.5 bis 30 ml | 0.6 % (+/-0.180) | 0.5 ml |
569.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15548901
|
Fisherbrand™
BEAT60 |
BEAT-60 | 5 bis 60 ml | 0.6 % (+/-0.0360) | 1.0 ml |
569.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15598891
|
Fisherbrand™
BEAT10 |
BEAT-10 | 1 bis 10 ml | 0.6 % (+/-0.060) | 0.2 ml |
518.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15508901
|
Fisherbrand™
BEAT100 |
BEAT-100 | 10 bis 100 ml | 0.6 % (+/-0.600) | 2 ml |
708.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mit Rückführventil
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
- Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
- Der federlose Ventilblock aus PTFE gewährleistet hohe chemische Kompatibilität und blockierungsfreie Ventilfunktion
- Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
- Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
- Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
- Kolben: PTFE und ETP
- Ventilgehäuse: PFA
- Gehäuse des Rückführventils: PFA
- Ventilbaugruppe: Borosilikatglas und Sitz
- Ausgussteil: PTFE
- Aus- und Einlassröhrchen: FEP
- Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min. | |
ISO 8655-Normen | |
Borosilikatglas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender