Learn More
Welch™ ölfreie Universal Vakuumpumpe Typ 2534C02, 93 mbar, 28 l/min, 230V
Perfekt für viele gängige Vakuumanwendungen im Labor. Welch™ WOB-L Kolben-Trockenvakuumpumpe 2534 ist zuverlässig, einfach einzustellen und einfach zu überwachen.
Marke: Welch™ U2534C-02
Beschreibung
- Kostengünstig
- Ölfreier Betrieb für reduzierten Wartungsaufwand
- Hohe Wasserdampftoleranz
- Flüssigkeitsabscheider am Einlass
- Regulierbare Vakuum-/Druckwerte
- Anwendungen: Filtration (1 bis 4 Trichter), Aspiration, Austrocknung, SPE, Ersatz-Wasserabsauger, Vakuumtrocknung
Spezifikation
27.2 Zoll Hg | |
230 V 50 Hz 1 Ph2. | |
Europa (Schuko) | |
Trockenvakuumpumpe | |
Filtration (1 bis 4 Trichter), Aspiration, Austrocknung, SPE, Ersatz-Wasserabsauger, Vakuumtrocknung | |
230 V |
Vakuumregulator (und Druckregulator), Vakuummesser (und Druckmesser), Schalldämpfer und Wasserabscheider | |
20.6 x 22 x 25.4 cm | |
93 W | |
34 l/min | |
100 psig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
67 0767R1.0 (MODELS 2522 34 45) 642230N
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ ölfreie Universal Vakuumpumpe Typ 2534C02, 93 mbar, 28 l/min, 230V > Max. Vakuum: 27.2 in. HG
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur