Learn More
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter
Für hochgenaues Pipettieren. Integra Biosciences™ Pipettenhalter sind dank ihres bunten Aussehens und dem gut ausgeglichenen Gewicht die beliebteste Pipettierhilfe.
Marke: Integra Biosciences™ 155016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kabelloser Pipettier-Controller.
- Extrem leicht, kompakt und einfach anzuwenden.
- Mit einem wiederaufladbaren 9 V NiMH-Akku, der einfach oben am Griff eingeschoben wird.
- Eine Aufladung reicht zum Befüllen und Spülen von mindestens 500 x 50 ml-Pipetten.
- Für Standardpipetten von 0.1 bis 100 ml.
- In fünf transparenten Farben und traditionellem Hellgrau für einfache Identifizierung.
- Mit Akku, einem Netzteil für 230 V/50 Hz, sterilem Filter und Wandhalterung.
Spezifikation
Nickel-Metallhydrid | |
0,45 μm | |
Hydrophobe Membran | |
50 Hz |
Rot | |
Pipettenhalter | |
230 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 13
Videos
-
Integra Biosciences Pipetboy acu pipette filler
TEG003 PIPETBOY ACCU
DateigrößeVersion: 259.7 kB
TEG003 PIPETBOY ACCU
DateigrößeVersion: 280.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter > Rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur