Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Azlon CP1000P
26.77 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit.Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
- Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
- Die erhabenen, gegossenen Graduierungen sorgen für dauerhafte Markierungen bei der Messung
- Die große Tülle erleichtert das Ausgießen
Spezifikation
1000 ml | |
±10 ml | |
B | |
1/Packung | |
Hexagonal | |
440 mm |
Polypropylen | |
ISO 6706 | |
66 mm | |
10 ml | |
17,32 in. | |
Zylinder ohne Graduierung |