Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
- Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
- Aus hochtransparentem Polypropylen für bessere Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Klasse B
- Entspricht ISO 6706
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Toleranz | ±10 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706 |
| Klasse | B |
| Umfang | Blau |
| Durchmesser (metrisch) | 66 mm |
| Menge | 1/Packung |
| Graduierungen | 10 ml |
| Skalenfarbe | Blue |
| Mehr anzeigen |