Learn More
Karl Hecht™ Messzylinder aus Polypropylen
Großformatige Polypropylen-Zylinder mit leicht ablesbaren blauen Graduierungsmarkierungen für den allgemeinen Laborgebrauch.
Marke:  Karl Hecht™ 42194072
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10103232
  • 63.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
  • Hohe Form mit blauen Graduierungen
  • DIN 12681 und ISO 6706
  • Graduierungen sind bis +60 °C beständig
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
±20 mL
Sechskantfuß, hohe Form
60 °C
Rund
Blue
Nicht graduierte Messzylinder
Polypropylen
DIN 12681, ISO 6706
Blaue Graduierungen
20 ml
140 °F
Hexagonal
Name des Produkts
Karl Hecht™ Messzylinder aus Polypropylen > 2000 ml Kapazität