Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
Beschreibung
Hohe Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf In. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 10mL
Toleranz: 0,20 ±ml
Teilung: 0,20mL
Höhe: 145mm
φ: 15mm
Volumen: 10mL
Toleranz: 0,20 ±ml
Teilung: 0,20mL
Höhe: 145mm
φ: 15mm
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | Klasse B |
| Fehlergrenze | ± 0.2 ml |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelindustrie und Volumenmessung |
| Skalenfarbe | Blau |
| Base Type | Hexagonal |
| Höhe (metrisch) | 145 mm |
| Typ | Messzylinder |