Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
81.65 € - 297.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polystyrol |
Typ | Reagenzienreservoir |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12537967
|
Axygen™
RES-2CV-25 |
25 ml | Unsteril | Getrennt; 100/Karton |
89.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12537997
|
Axygen™
RES-2CV-25-S |
25 mL | Steril | Unterteilt; 200/Kt. |
175.44 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12547967
|
Axygen™
RES-2CV-25-SI |
25 mL | Steril | Unterteilt; einzeln verpackt; 100/Kt. |
208.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12547997
|
Axygen™
RES-V-100-S |
100 ml | Steril | 200/Karton |
216.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12567967
|
Axygen™
RES-V-100-SI |
100 ml | Steril | Einzeln verpackt; 100/Karton |
264.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12557967
|
Axygen™
RES-V-100 |
100 ml | Unsteril | 100/Karton |
101.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10241570
|
Axygen™
RES-V-25 |
25 ml | Unsteril | 100/Karton |
128.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12557997
|
Axygen™
RES-V-25-S |
25 mL | Steril | 200/Karton |
242.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12587967
|
Axygen™
RES-V-25-SI |
25 ml | Steril | Einzeln verpackt; 100/Karton |
297.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12597967
|
Axygen™
RES-V-50 |
50 ml | Unsteril | 100/Karton |
81.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12567997
|
Axygen™
RES-V-50-S |
50 ml | Steril | 200/Karton |
257.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12507977
|
Axygen™
RES-V-50-SI |
50 ml | Steril | Einzeln verpackt; 100/Karton |
239.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
Polystyrol | |
Ja |
Weiß | |
Reagenzienreservoir |