Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
GREENER_CHOICE
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Marke:  Axygen™ RES-2CV-25-SI
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12547967
  • 215.47 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
25 mL
Steril
100/Karton
Unterteilt; einzeln verpackt; 100/Kt.
Weiß
Polystyrol
Reagenzienreservoir
100/Packung
Ja
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden > 25 ml; Ja; 100/Karton