Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
GREENER_CHOICE
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Marke:  Axygen™ RES-2CV-25-S
152.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12537997
  • 176.24 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
25 mL
Steril
Unterteilt; 200/Kt.
Weiß
Polystyrol
Reagenzienreservoir