Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Marke: Axygen™ RES-V-25-S
135.88 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
25 mL | |
Steril | |
200/Karton |
Weiß | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
Ja |