Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Marke: Axygen™ RES-V-100-S
147.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
100 ml | |
Steril | |
200/Karton | |
200/Karton |
Weiß | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
5/Packung | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden > 100 ml; Ja; 200/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur