Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
GREENER_CHOICE
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Marke:  Axygen™ RES-V-25-SI
167.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12587967
  • 297.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
25 ml
Steril
Einzeln verpackt; 100/Karton
Weiß
Polystyrol
Reagenzienreservoir