Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Marke: Axygen™ RES-V-50-S
144.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
50 ml | |
Steril | |
200/Karton |
Weiß | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
Ja |