Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten ohne Rahmen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10352200 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10352200
Marke: Axygen™ PCR96LC480W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well 100μl-PCR-Mikrotiterplatten sind speziell für den Roche Light Cycler 480 konzipiert.
  • Nicht-pyrogenisch
  • Zertifiziert frei von RNase und DNase
  • Nicht steril
  • Bedruckt mit großem alphanumerischem Raster zur einfachen Identifizierung der Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-frei
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Roche Light Cycler 480
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 100 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
Enthält Ultradurchsichtige Dichtungsfolie, gedrucktes alphanumerisches Raster
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung