Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Klebefolien-Applikator
Für die sichere Versiegelung einer Mikrotiterplatte mit einer Klebefolie
Marke: Applied Biosystems™ 4333183
118.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Fünf Applikatoren für Dichtungshaftfolien
Beschreibung
Dichte Versiegelung
- Der MicroAmp Klebefolien-Applikator ermöglicht das ergonomische Aufdrücken einer Klebefolie auf eine Mikrotiterplatte, sodass eine dichte Versiegelung entsteht und Blasenbildung minimiert wird
- Diese dichte Versiegelung verhindert Kontamination zwischen den Wells und Probenverlust
- Verwenden Sie den MicroAmp Klebefolien-Applikator für das schnellere Versiegeln mehrerer Mikrotiterplatten
- Dieses Werkzeug ist auf die Abmessungen von Mikrotiterplatten ausgelegt, sodass Sie eine Mikrotiterplatte schnell versiegeln können
- Der robuste, firmeneigene Kunststoff hält kontinuierlichem Gebrauch stand und ist daher für große Screening-Anwendungen geeignet
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
MicroAmp™ | |
Naturfarben | |
Polyethylen | |
Raumtemperatur | |
5 applicators |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
Lieferumfang: 5 Klebefolien-Applikatoren | |
Packung mit 5 Stück | |
Adhesive Film Applicator |