Learn More
Ammoniumacetat, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11317490
Ammoniumacetat, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11317490
50 g
Click to view available options
50 g
Artikelnummer. 11317490
Marke: Fisher Chemical A11450
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ammonium Acetate, Optima LC/MS Grade, Fisher Chemical, CAS: 631-61-8, White, Melting Point: 114 deg.C, Molecular Formula: C2H7NO2, pH: 7, Quantity: 50g, Formula Weight: 77.08g/mol, MDL Number: 13066, Physical Form: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 114°C
CAS 631-61-8
Farbe Weiß
pH 7
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
Summenformel C2H7NO2
MDL-Nummer 13066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Ammoniumacetat
Molekulargewicht (g/mol) 77.08
Formelmasse 77.08g/mol
Name des Produkts
Ammoniumacetat, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical >