Learn More
Essigsäure, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10860701
Essigsäure, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10860701
50-ml-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml Ampulle
10 x 1 ml Ampulle
50-ml-Flasche
Artikelnummer. 10860701
Marke: Fisher Chemical A11350
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, 50 ml, 117 °C, farblos, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, 2,5, Flüssigkeit, 2,1, 1,52 kPa bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
pH 2,5
Schmelzpunkt 16 °C
Siedepunkt 117 °C
Farbe Farblos
Formelmasse 60.05g/mol
Menge 50-ml-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 2,1
Dampfdruck 1,52 kPa bei 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, Optima LCMS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™ >