Beschreibung
CH5NO2, CAS Number-540-69-2, 50g, White, 63.06g/mol, 115 deg.C, 13103, 6.0 to 7.0, Solid
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 115°C |
CAS | 540-69-2 |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 to 7.0 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 50 g |
Summenformel | CH5NO2 |
MDL-Nummer | 13103 |
InChI-Schlüssel | VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.OC=O |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
245948 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A115-50 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammoniumformiat
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumformiat, Optima™ LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur