Learn More
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, rechtwinklig
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
Marke: Quickfit MF10/4B/SC
36.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
- Mit rechtwinkligem Anschluss zur Befestigung von Gummischläuchen usw.
- Abnehmbare Kunststoffverschraubungen ermöglichen die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
29/32 | |
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff | |
Rechtwinkliger Schlauchadapter |
Flexible Schläuche, Gummischläuche | |
Borosilikatglas |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, rechtwinklig > Konusgröße: 29/32
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur