Learn More
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, rechtwinklig
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
Marke:  Quickfit MF10/1B/SC
25.31 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12098361
  • 27.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
  • Mit rechtwinkligem Anschluss zur Befestigung von Gummischläuchen usw.
  • Abnehmbare Kunststoffverschraubungen ermöglichen die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14/23
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff
Rechtwinkliger Schlauchadapter
Flexible Schläuche, Gummischläuche
Borosilikatglas
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    39
    Stunden
    15
    Minuten
    49
    Sekunden
    49
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, rechtwinklig > Konusgröße:14/23