Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas
Artikelnummer. 15552340 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
9.4 ml
21.2 ml
22 ml
22.4 ml
Basisausführung:
Flachboden
Runder Boden
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15552340
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abgerundeter oder flacher Boden.
  • Durchsichtig
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 22.75 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 21.2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Flaschenhalstyp Abgeschrägte Bördelverbindung
Verpackungsart CleanPack, Polypropylen-Box
Rückstandsvolumen (metrisch) 800 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 ml
Basisausführung Flachboden
Höhe (metrisch) 75,5 mm
Menge 100
Verschlussgröße ND20
Marking Spot Nein