Learn More
Thermo Scientific™ 0.8-ml-Lagerungsplatte
0.8-ml-Deepwell-Lagerungsplatten für Zellkulturen oder zur Lagerung von Proben.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0765
164.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Runde Well Form für optimale ProbenrückgewinnungJedes Well besitzt einen eigenen Verschlussrand zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
Konische Well Böden für verbesserte Probenrückführung und verringertes Totvolumen
Polypropylen
Unempfindlich gegenüber DMSO (100%), Ethanol (100%), Isopropanol (100%)
Geeignet zum Autoklavieren (15 min bei 121°C) oder Gamma-Bestrahlung
Verschlussmöglichkeiten: Klebefolie, Heatsealingfolie, ABgene Storage Plate Caps und Deckelstreifen, ABgene Storage Plate Sealing Mats
Max. Zentrifugalkraft: 2000 x g
Max. Vol. (Film Seal): 0,8mL
Max. Vol. (Cap Seal): 0,7mL
Max. Vol. (Mat Seal): 0,55mL
Produktion in Reinräumen
ANSI-Format für Kompatibilität mit automatisierten Systemen
Hersteller: AB-0765 Art.-Nr.
Typ: 96 Well Storage Plate - 0,8mL, Round Well
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
96-Well | |
8 x 12 | |
Einzeln verpackt | |
ABgene | |
96 Well-Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Reinraum | |
Runder, konischer Boden (V-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
50 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |
Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
800 μl | |
700 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
2000 × g | |
1 | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
15Stunden
20Minuten
55Sekunden
12 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
28Stunden
20Minuten
55Sekunden
12Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%