Learn More
Thermo Scientific™ 1.2-ml-Lagerungsplatte
Optimieren Sie die Suspensionszellkultur mit diesen U-Boden-1.2-ml-Lagerungsplatten.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1127
204.96 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.76300kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Überblick
- Die runde Wellform wurde für eine optimale Probenrückgewinnung entwickelt,die eckige Form zur Maximierung des Probenvolumens innerhalb des ANSI-Formats
- Jedes Well verfügt über einen eigenen Versiegelungsrand, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
- Wells mit U-Boden, ideal geeignet für die Probenresuspension
- Polypropylen (AB-1068, Polystyrol)
- Beständig gegen DMSO (100 %); Ethanol (100 %); Isopropanol (100 %)
- Geeignet zum Autoklavieren (15 Minuten bei 121 °C) oder für Gammabestrahlung
- Versiegelungsoptionen: Klebeversiegelung, Heißversiegelung, Lagerungsplattenkappen und Kappenstreifen sowie Lagerungsplatten-Dichtungsmatten
- Im Reinraum hergestellt
- ANSI-Format gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
96-Well | |
8 x 12 | |
Einzeln verpackt | |
Abgene™ | |
-Well Platte | |
Polypropylen | |
96 | |
Reinraum | |
Quadratisch | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
50 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |
Zertifiziert RNase-, DNase- und menschlicher DNA-frei ANSI-konform | |
U-förmiger Well-Boden unterstützt die Zellresuspendierung und minimiert Beschädigungen der Zellen. | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler | |
1200 μl | |
1000 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
2000 × g | |
1 | |
Ja | |
ANSI/ SLAS Standard |