Learn More
Corning™ 96-Well Platten mit erweitertem Volumen aus klarem Polypropylen
Reduzierung des Platzbedarfs bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der vollen Gerätekompatibilität
Marke: Corning™ 3344
Beschreibung
- Wells mit V-Böden
- Standard-Höhenformat entspricht vollständig den SBS-Standards.
- Unbehandelt
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
DNase, RNase-frei | |
Ohne Deckel | |
5 Innenpackungen mit je 10 | |
96-Well Assay-Mikrotiterplatten | |
450 μl | |
Steril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 St./Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
96 | |
Unbehandelt | |
50/Karton | |
50/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%