Learn More
Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ PCR-Platten mit Halbrahmen und konischem Boden
Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern. Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten mit halbem Stehrand und konischem Boden gewährleisten dank ihrer einteiligen Konstruktion aus Polycarbonat und Polypropylen eine optimale Leistung.
Marke: Eppendorf™ 0030128591
150.58 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten mit halbem Stehrand und konischem Boden gewährleisten dank ihrer einteiligen Konstruktion aus Polycarbonat und Polypropylen eine optimale Leistung.
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Halbhoher Rand zur Markierung
- Äußerst dünne Wände für optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Erhöhte Well-Ränder für wirksame Abdichtung und Verringerung des Kreuzkontaminationsrisikos
- 250 μl Well-Volumen (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
Spezifikation
Ja | |
Quantitative Proteinanalyse | |
Grün, Durchsichtig | |
Polycarbonat | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Für PCR-Techniken | |
96 Wells, mit halbhohem Rand |
Standard | |
8 x 12 | |
96-Well-PCR-Platte | |
96 | |
Ja | |
121 °C | |
121 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%