Learn More
RIOK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 17222-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FXR1 is an RNA binding protein that interacts with the functionally-similar proteins FMR1 and FXR2. It may regulate intracellular transport and local transltion of certain mRNAs. These proteins shuttle between the nucleus and cytoplasm and associate with polyribosomes, predomitly with the 60S ribosomal subunit. FXR1 is required for embryonic and postnatal development of muscle tissue. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
RIOK1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
RIOK1 | |
AD034, RIO kinase 1, RIO kinase 1 (yeast), RIOK1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
291061, 71340, 83732 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q922Q2, Q9BRS2 | |
Riok1 | |
RIOK1 Fusion Protein Ag11057 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RIOK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur