Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand
Artikelnummer. 12134122 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 12134122
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten. Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich
Direkt kompatibel mit allen namhaften Thermocyclern, einschließlich ABI Geräten—Einsatz in ABI 96-Well Sequenziergeräten ohne Adapter möglich.
  • Reines Polypropylen
  • Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
  • Erhabener Rand
  • Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
  • Maximales Volumen von 300 μl bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Grün
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 300 μl
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-, RT-PCR-Anwendungen
Eingefasst Ja
Wellfarbe Durchsichtig