Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 900
Die Spritzen der Serie 900 sind die preisgünstige Version der Spritzen der Serie 800. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 10 μl. Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt. Dies reduziert die Anschaffungskosten der Spritze, eliminiert jedoch die Möglichkeit von Ersatzkomponenten.
Marke: Hamilton™ 80360
Beschreibung
- Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 10 µl
- Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
26 s G | |
0,005 in. | |
0.0187 Zoll | |
0.48 mm | |
0.47 mm | |
Von Hand geläppter Kolben | |
2 in. | |
Microliter Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
0,019 in. | |
0.13 mm | |
0,26 in. | |
6.6 mm | |
Für das manuelle Dispensieren von Flüssigkeiten entwickelt, um ein Höchstmaß an Genauigkeit und Präzision zu erreichen, empfohlen für Septumpenetration | |
2 in. | |
51 mm | |
2000 psi | |
50 °C | |
901 | |
10 °C | |
10 μl | |
Zementiert |