Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE 96-Well-Platten
Einzigartige SPE 96-Well-Platten auf Graphitbasis bieten Retention und Trennung polarer Verbindungen, bei denen stationäre Phasen auf Silika- und Harzbasis versagen
Marke:  Thermo Scientific™ 60302-603
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10743877
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Individual SPE Wells, 50 mg Bed weight
Retention of Highly Polar Compounds
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
50 mg
30 bis 40 μm
HyperSep Hypercarb
1 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE 96-Well-Platten >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.