missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Pulvertrichter aus Kunststoff

Artikelnummer. 15819421 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15819421

Marke: Sampling Systems™ 8023P250

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Pulvertrichter aus Kunststoff eignen sich ideal zum Laden von Pulver in Trommel, Behälter oder Fässer.

  • Hergestellt entweder aus PP oder HDPE
  • Nutfrei
  • Mit verschiedenen Durchmessergrößen erhältlich

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 250 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 50 mm
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulver in Behälter füllen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt