Learn More
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Sammellösung
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
20 mL
120 mL
500 ml
1 gal.
Packungsgröße:
1 Liter
125 Stück
180 Stück
4 Liter
Descrizione
Erreichen Sie eine genauere Beurteilung von zytologischen Merkmalen mit der Thermo Scientific™ Shandon™ CytoRich™ Red Sammellösung, die Erythrozyten lysiert und Proteine löst.
- Vorgefüllte Probenbecher erhältlich
- Gebrauchsfertige Lösung auf Alkoholbasis
- Kompatibel mit immunhistochemischen Verfahren
Specifica
Specifica
| Produkttyp | CytoRich™ Rote Entnahmeflüssigkeit |
| Menge | 1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide, monodoium phosph
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto