missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Pulvertrichter aus Kunststoff
Diese Pulvertrichter aus Kunststoff eignen sich ideal zum Laden von Pulver in Trommel, Behälter oder Fässer.
Marke: Sampling Systems™ 8023P-350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt entweder aus PP oder HDPE
- Nutfrei
- Mit verschiedenen Durchmessergrößen erhältlich
Spezifikation
350 mm | |
Polypropylen | |
Pulver in Behälter füllen |
50 mm | |
Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sampling Systems™ Pulvertrichter aus Kunststoff > Material: PP; Durchmesser oben: 350 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur