Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, blue
Reduzieren Sie die Variabilität zwischen den Wells mit 384-Well PCR-Platten mit hohem Rand und dünnen Wänden für eine effiziente Wärmeübertragung und Kompatibilität mit den meisten bekannten Thermocyclern.
Marke: Thermo Scientific™ AB1384B
174.34 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
384-Well-PCR-Platten mit Stehrand sind dünnwandig für eine effiziente Wärmeübertragung und mit den meisten wichtigen Thermocyclern kompatibel.
Besondere Eigenschaften
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Gleichmäßige, dünne Well-Wände ermöglichen eine maximale und beständige Wärmeübertragung für eine gleichbleibend hohe Leistung aus jeder Probe.
- SBS-Stellfläche
- Maximales Well-Volumen von 40 µl, 25 µl Arbeitsvolumen
- Abgeschrägte Ecke: A24
Spezifikation
Kein Barcode | |
50 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
40 μl | |
25 μl | |
Standard |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Blau | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
384 | |
50 plates |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13