Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke:  OHAUS™ 30127971
1017.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15563883
  • 1455.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabilität, Genauigkeit und schnelle Abläufe gewährleisten optimale Wiegeergebnisse
  • Farb-Touchscreen und Verbindungsoptionen sorgen für ein modernes Wiegeerlebnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Ohaus - Adventurer balances
    Ohaus - Adventurer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:39
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:39
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Ohaus Adventurer balances
Name des Produkts
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage > 4200 g, AX4201/E