Learn More
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 327150
138.36 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
30 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
93,5 mm | |
400/Karton |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Polypropylen | |
30,5 mm | |
Glatt | |
50/Packung |