Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-Säule
Diese Säule bietet konsistente Trennungen therapeutischer Proteine, einschließlich monoklonaler Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Biosimilars und Ladungsvarianten.
Marke: Thermo Scientific™ 302973
998.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entdecken Sie die einzigartige Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX Flüssigchromatographiesäule mit schwachem Kationenaustausch (WCX). Diese Säule wurde für die Proteincharakterisierung, einschließlich therapeutischer Proteine, monoklonaler Antikörper (mAbs), Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Biosimilar-Proteine, entwickelt und bietet eine hohe Auflösung, eine hocheffiziente Trennung von Proteinen und ihren Ladungsvarianten.
Die einzigartige Säulenchemie hat ein hervorragendes Leistungsverhalten bei einer großen Bandbreite von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phasen mit hervorragender Rückgewinnung und geringer Verschleppung.
Produkt-Highlights- Überlegene Auflösung für Proteine, monoklonale Antikörper und zugehörige Ladungsvarianten
- Hohe Effizienz mit reproduzierbaren Trennungen
- Hohe Rückgewinnung und geringe Verschleppung
- Großer pH-Bereich: 2 – 12
- Hohe Temperaturstabilität: bis zu 60 °C
- Hoher Durchsatz
- Kompatibel mit CX-1 pH-Gradient-Puffern
Spezifikation
Analysesäule | |
0,4 bis 1,0 ml/min | |
4500 psi (310 bar) | |
5 μm | |
Nicht porös | |
10 °C bis 60 °C | |
ProPac | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4 mm | |
50 mm | |
Empfohlen: Warenpuffer und NaCl. Mindestens 20 mM Salz erforderlich. Nicht mit reinem DI H2O spülen | |
2 bis 12 | |
1 Column | |
Carboxylat | |
Nicht poröse DVB-Partikel mit hydrophiler Beschichtung | |
Ionenaustausch | |
Responsibly packaged |