Learn More
BD Vacutainer Eclipse™ Signal™ Blutentnahmekanülen
Eine Kombination aus bewährter, robuster Sicherheitstechnik mit verbesserter Venenrückmeldung.
Marke:  BD Vacutainer 368838
Artikelnummer. 15898454
  • 69.30 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kombination aus bewährter, robuster Sicherheitstechnologie mit dem zusätzlichen Vorteil einer verbesserten Bestätigung in der Vene (Geschwindigkeit und Sichtbarkeit des Blitzes), was eine einfache Handhabung und Zuverlässigkeit bei der Blutentnahme ermöglicht.
  • Minimiert das Risiko von Verletzungen durch Nadelstiche während der Blutentnahme und erhöht dadurch sowohl die Sicherheit von Mitarbeitern im Gesundheitswesen als auch von Patienten.
  • Schnellster Durchfluss zwischen geraden BD-Nadeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
22 G
25 mm
Name des Produkts
BD Vacutainer Eclipse™ Signal™ Blutentnahmekanülen > 22 G