Learn More
R&D Systems™ Mouse XL VEGF, Luminex™ Performance Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Marke:  R&D Systems™ LMXL493
Artikelnummer. 18441910
  • 227.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1 Kit
7422
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mouse
MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor
Name des Produkts
R&D Systems™ Mouse XL VEGF, Luminex™ Performance Assay > 1 Kit