Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %
Artikelnummer. 10289533
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-78-0
Summenformel C9H10INO3
Molekulargewicht (g/mol) 307.09
MDL-Nummer MFCD00002608
InChI-Schlüssel UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4H-imidazol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-L-tyrosine
Schmelzpunkt 196.0°C to 198.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 3.18
Merck Index 15, 5090
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 15 parts boiling water
Wasser 1% max. (K.F.)
Menge 25 g
Formelmasse 307.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3-Iodo-L-tyrosine