Learn More
3-Iodo-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15420679
3-Iodo-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420679
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15420679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63789.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-iodo-l-tyrosine is used in the inhibition of tyrosine hydroxylase. 3-iodo-L-tyrosine is used in the rapid induction of prolactin secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodo-L-Tyrosin wird bei der Hemmung der Tyrosinhydroxylase verwendet. 3-Iodo-L-Tyrosin wird zur schnellen Induktion der Prolaktinsekretion eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter wässriger Säure und verdünnter wässriger Base.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht und Wärme fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-78-0
Summenformel C9H10INO3
Molekulargewicht (g/mol) 307.09
MDL-Nummer MFCD00002608
InChI-Schlüssel UQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3-i-oh, 3-iodo-tyrosine, monoiodotyrosine, iodotyrosine, 3-monoiodo-l-tyrosine, l-tyrosine, 3-iodo, s-2-amino-3-4-hydroxy-3-iodophenyl propanoic acid, 3-iodotyrosine, 3-iodo-4-hydroxyphenylalanine
PubChem CID 439744
ChEBI CHEBI:27847
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4H-imidazol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-L-tyrosine
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 2941266
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute aqeous acid and dilute aqeous base.
Menge 5 g
Formelmasse 307.09
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY11K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberH63789.06,H63789.03
ChargennummerM18K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberH63789.06,H63789.03
ChargennummerQ10J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberH63789.06
ChargennummerM03J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog NumberH63789.06,H63789.03
ChargennummerT06I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2022 Catalog NumberH63789.06,H63789.03
Name des Produkts
3-Iodo-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >