Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99 % Artikelnummer.: 15494289
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99 %
Artikelnummer. 15494289
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15494289
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61770.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tyrosin ist eine polare, natürlich vorkommende, nicht essentielle Aminosäure. Sie wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122666-87-9
Summenformel C9H13NNa2O5
Molekulargewicht (g/mol) 261.19
MDL-Nummer MFCD03840558
InChI-Schlüssel WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonym tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
PubChem CID 71587456
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Farbe Braun bis Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)Propansäure-Dihydrat-Dinatrium
Menge 1 kg
Formelmasse 261.18 (225.15 Anhydrous)
Optische Drehung −13° (c=4 in Water)
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99 % >