Learn More
3-(4-thiazolyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15460249
3-(4-thiazolyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460249
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15460249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63511.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Bei (-20 °C) lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119433-80-6
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00079677
InChI-Schlüssel WBZIGVCQRXJYQD-YFKPBYRVSA-N
Synonym 3-4-thiazolyl-l-alanine, s-2-amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, thiazolylalanine, 3-4-thiazoyl-l-alanine, unii-vtl1y3s44b, 2s-2-amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, vtl1y3s44b, s-3-4-thiazolyl alanine, l-thiazolylalanine, thiazolylalanine, lMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2761495
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(1,3-thiazol-4-yl)propansäure
SMILES C1=C(N=CS1)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Thiazolyl)-L-alanine
Farbe Gelb
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ19H070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH63511.03
Chargennummer81301676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63511.03
ChargennummerN11H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63511.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(4-thiazolyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >