Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
Marke:  Labcon™ 3146-335-016-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16674042
  • 121.00 € / 300 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
15 ml
Polypropylenharz
25/wiederverwendbares Polypropylengestell
PerformR™
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Konisch
Ja
2 bis 15 in 0,5 Schritten
Naturfarben
Ja
25/Pk.
Steril
Autoklavierbar
Ja
Flacher Schraubverschluss
17 mm
Name des Produkts
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen > Polypropylen USP Klasse VI Harz, 25 Röhrchen pro wiederverwendbarem Polypropylen-Rack/2 Gestelle pro Packung/6 Packungen pro Karton, flache Schraubverschlüsse