Learn More
Wheaton™ Graduierte 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Zentrifugenröhrchen, ideal zum Drehen von flüssigen Proben.
Marke:  Wheaton™ 380220
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16464989
  • 219.44 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Probenmanagement und Zentrifugation
  • Auslauffrei
  • Steril
  • Röhrchen auf konischer Basis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Blau
Ja
500
Im Beutel
Nicht autoklavierbar
Schraube
Ja
Zentrifugenröhrchen
Blau
15 ml
Polypropylen
50
Steril
Konisch
Ja
17 mm
9000 × g
Name des Produkts
Wheaton™ Graduierte 15 ml-Zentrifugenröhrchen > Verpackung: Im Beutel