Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
23.55 € - 185.00 €
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16674042
![]() |
Labcon™
3146-335-016-9 |
Flacher Schraubverschluss | Steril | 25/wiederverwendbares Polypropylengestell |
121.00 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16654032
![]() |
Labcon™
3136-345-006-9 |
Flacher Schraubverschluss | Steril | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
139.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16684042
![]() |
Labcon™
3146-870-006-9 |
Flacher Schraubverschluss | Unsteril | 500/Beutel |
176.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16664032
![]() |
Labcon™
3137-345-006-9 |
Schraubverschlüsse in Stopfenform | Steril | 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
139.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16694042
![]() |
Labcon™
3147-870-006-9 |
Schraubverschlüsse in Stopfenform | Unsteril | 500/Beutel |
185.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17517906
|
Labcon™
3147-335-016-9 |
Schraubverschlüsse in Stopfenform | Steril | 25 Röhrchen/Gestell, 2 Gestelle/Karton |
23.55 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Fassungsvermögen: 15 ml
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Ja | |
Polypropylenharz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen