Learn More
Fisherbrand™ Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringverschluss, Kunststoff
Beschreibung
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
11.6 mm | |
0.4 ml | |
Schnappverschluss | |
Innenkegel | |
0,25 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Bernsteinfarbig | |
Polypropylen | |
GC, HPLC | |
Polyethylen-Beutel | |
<4 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringverschluss, Kunststoff > Bernsteinfarben, PP, Innenkonus, 0.3 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur