Learn More
BRAND™ nano-cap Pipettenspitzen
Aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ nano-cap™ Pipettenspitzen sorgen für saubere, hydrophobe Oberflächen, mindern die Probenrückhaltung und erhöhen die Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
Marke: BRAND™ 732002
74.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen.
- Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellstapel-Formaten
Spezifikation
0,1 bis 20 μl | |
Frei von DiHEMDA und Oleamid | |
Nano-cap | |
20, 100 μl |
Unsteril | |
Bulk | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013195 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | 732002 |
0000012867 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 732002 |
0000012233 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 732002 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30