Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Pipetten-Einlegebodenhalterung
Zubehör für die Verwendung mit Transferpette™ S Ein- und Mehrkanalpipetten.
Marke: BRAND™ 704811
10.84 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erlaubt das Aufhängen der Pipette im Regal oder die Verwendung als Ersatzteil für das Tischgestell
- Pipetten separat erhältlich
Spezifikation
Einlegeboden-/Gestellhalter | |
Transferpette™ S Pipetten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%