Learn More
Fisherbrand™ Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringverschluss, Kunststoff
Artikelnummer. p-7113837 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.4 ml
0.9 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Kristallklar
Material:
Polypropylen
TPX
Modell:
Innenkegel
Innerer Zylinder
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11834940
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für HPLC-Anwendungen empfohlen.
  • Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
  • Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
  • Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mikrofläschchen
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 0.9 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Schnappverschluss
Verpackungsart Polyethylen-Beutel
Modell Innerer Zylinder
Rückstandsvolumen (metrisch) <25 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,64 ml
Basisausführung Flachboden
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Verschlussgröße ND11
Marking Spot Nein